Få mere at vide
1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -24°C |
| Tæthed | 1.064 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 247°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00006550 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | 1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, Dimethylpropyleneurea, DMPU, 1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinone |