Få mere at vide
1,3-dimethylpyrrolidin-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-dimethylpyrrolidin-2-one |
| CAS | 19597-07-0 |
| Molekylær formel | C6 H11 N O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO/c1-5-3-4-7(2)6(5)8/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1CCN(C)C1=O |
| IUPAC navn | 1,3-dimethylpyrrolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 113.158 |
| Formel vægt | 113.084 |