Få mere at vide
1,3-Dimethylpyrazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dimethylpyrazole |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2/c1-5-3-4-7(2)6-5/h3-4H,1-2H3 |
| Formel vægt | 96.0687 |