missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,3-Dimethylpentylamine Hydrochloride Salt, TRC

Artikelnummer. 30132430
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132430 500 mg
30132567 50 mg
17984115 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30132430 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD476600500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 13803-74-2
Molekylær formel C7 H17 N . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 151.68
Synonym Dimethylamylamine Hydrochloride, 4-Methyl-2-hexanamine Hydrochloride, DMAA HCl
IUPAC navn 4-methylhexan-2-amine;hydrochloride
SMIL Cl.CCC(C)CC(C)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methylhexanamine hydrochloride
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H17N.ClH/c1-4-6(2)5-7(3)8;/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3;1H
Formel vægt 151.1128
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.