Få mere at vide
1,3-Dimethylnaphthalen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dimethylnaphthalene |
| CAS | 575-41-7 |
| Molekylær formel | C12 H12 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Naphthalene, 1,3-dimethyl- (8CI, 9CI, ACI), 1,3-Dimethylnaphthalene (ACI), NSC 66991 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12/c1-9-7-10(2)12-6-4-3-5-11(12)8-9/h3-8H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1cc(C)c2ccccc2c1 |
| IUPAC navn | 1,3-dimethylnaphthalen |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.22 |
| Formel vægt | 156.0939 |