Få mere at vide
1,3-Dimethylnaphthalen, TRC
Artikelnummer. 30387327
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30387327 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30387327 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47638550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dimethylnaphthalene
CAS 575-41-7
Molekylær formel C12 H12
Mængde 50 mg
Synonym Naphthalene, 1,3-dimethyl- (8CI, 9CI, ACI), 1,3-Dimethylnaphthalene (ACI), NSC 66991
InChI formel InChI=1S/C12H12/c1-9-7-10(2)12-6-4-3-5-11(12)8-9/h3-8H,1-2H3
SMIL Cc1cc(C)c2ccccc2c1
IUPAC navn 1,3-dimethylnaphthalen
Molekylvægt (g/mol) 156.22
Formel vægt 156.0939