Få mere at vide
1,3-Dimethylindazol-6-amine, Mikromol™
Artikelnummer. 30459054
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30459054 4 x 25 mg
30051909 25 mg
30049420 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30459054 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3391.0300254AMP
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,3-Dimethylindazol-6-amine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dimethylindazol-6-amine
CAS 221681-92-1
Analyt- eller komponentnavne 1,3-Dimethylindazol-6-amine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H11 N3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Indazol-6-amine, 1,3-dimethyl-, 1,3-Dimethylindazol-6-amine
InChI formel InChI=1S/C9H11N3/c1-6-8-4-3-7(10)5-9(8)12(2)11-6/h3-5H,10H2,1-2H3
Løsningstype Neat
SMIL Cc1nn(C)c2cc(N)ccc12
IUPAC navn 1,3-dimethylindazol-6-amine
Molekylvægt (g/mol) 161.2
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 161.0953 g/mol