Få mere at vide
1,3-Dimethylindazol-6-amine, Mikromol™
Beskrivelse
1,3-Dimethylindazol-6-amine, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dimethylindazol-6-amine |
| CAS | 221681-92-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,3-Dimethylindazol-6-amine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H11 N3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Indazol-6-amine, 1,3-dimethyl-, 1,3-Dimethylindazol-6-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N3/c1-6-8-4-3-7(10)5-9(8)12(2)11-6/h3-5H,10H2,1-2H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cc1nn(C)c2cc(N)ccc12 |
| Vis mere |