Få mere at vide
1,3-dimethylimidazoliumdimethylphosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352979
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352979 50 g 50g
11342979 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352979 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27788.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 654058-04-5 | C7H15N2O4P | 222.181 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer. ionisk flydende 1,3-dimethylimidazoliumdimethylphosphat ([MMIM][DMP]) + vand/ethanol/methanol-blandinger udviser egenskaber, der gør dem egnede som kandidater til arbejdspar i industrielle anvendelser af absorptionsvarmepumper eller kølere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes
i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. ionisk flydende 1,3-dimethylimidazoliumdimethylphosphat ([MMIM][DMP]) + vand/ethanol/methanol-blandinger udviser egenskaber, der gør dem egnede som kandidater til arbejdspar i industrielle anvendelser af absorptionsvarmepumper eller kølere.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 654058-04-5
Molekylær formel C7H15N2O4P
Molekylvægt (g/mol) 222.181
MDL nummer MFCD08275369
InChI nøgle GSGLHYXFTXGIAQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1,3-dimethylimidazolium dimethyl phosphate, acmc-1b6nn, 1,3-dimethylimidazoliumdimethylphosphate, dsstox_cid_27946, dsstox_rid_82698, dsstox_gsid_47970, 1-methyl-3-methylimidazolium dimethylphosphate, 1,3-dimethyl-imidazolium dimethylphosphate, 1,3-dimethylimidazolium dimethyl phosphate hplc
PubChem CID 16069365
IUPAC navn 1,3-dimethylimidazol-1-ium;dimethylphosphat
SMIL CN1C=C[N+](=C1)C.COP(=O)([O-])OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dimethylimidazolium dimethyl phosphate
Tæthed 1.277
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 222.18
Procent renhed 98%