Få mere at vide
1,3-Dimethylbutylamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dimethylbutylamine hydrochloride |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15N.ClH/c1-5(2)4-6(3)7;/h5-6H,4,7H2,1-3H3;1H |
| Formel vægt | 137.097 |