Få mere at vide
1,3-Dimethylbutyl Butanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dimethylbutyl Butanoate |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O2/c1-5-6-10(11)12-9(4)7-8(2)3/h8-9H,5-7H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 172.1463 |