Få mere at vide
1,3-dimethylbarbitursyre, 99 % (tørvægt), vand< 6 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7052400
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Artikelnummer. 11414674
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13692.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 769-42-6 | C6H8N2O3 | 156.141 g/mol
1,3-Dimethylbarbitursyre bruges som katalysator i Knoevenagel-kondensationen af en række aromatiske aldehyder. Det bruges også til syntese af 5-aryl-6-(alkyl- eller aryl-amino)-1,3-dimethylfuro[2,3-d]pyrimidinderivater og enantioselektiv syntese af isochromenpyrimidindionderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 769-42-6
Molekylær formel C6H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 156.141
MDL nummer MFCD00006675
InChI nøgle VVSASNKOFCZVES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethylbarbituric acid, n,n'-dimethylbarbituric acid, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbarbituricacid, barbituric acid, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylpyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dimethyl barbituric acid, 1,3-dimethyl-2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 1,3-dimethyl-2,4,6 1h,3h,5h pyrimidinetrione, 1,3-dimethyl-1,3,5-trihydropyrimidine-2,4,6-trione
PubChem CID 69860
IUPAC navn 1,3-dimethyl-1,3-diazinan-2,4,6-trion
SMIL CN1C(=O)CC(=O)N(C1=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dimethylbarbituric acid
Smeltepunkt 121°C to 123°C
Assay Procent Noter (tørvægt)
Beilstein 139810
Formel vægt 156.14
Procent renhed 99%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) water <6%
Mængde 50 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dimethylbarbituric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1,3-Dimethylbarbituric acid