Få mere at vide
1,3-Dimethylbarbitursyre, 99% (tørvægt), vand <6%
Artikelnummer. 11414674
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11414674 50 g 50g
11424674 250 g 250g
11404674 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414674 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13692.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 769-42-6 | C6H8N2O3 | 156,141 g/mol
1,3-Dimethylbarbitursyre bruges som katalysator i Knoevenagel-kondensationen af en række aromatiske aldehyder. Det bruges også til syntese af 5-aryl-6-(alkyl- eller aryl-amino)-1,3-dimethylfuro[2,3-d]pyrimidinderivater og enantioselektiv syntese af isochromenpyrimidindionderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 769-42-6
Molekylær formel C6H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 156.141
MDL nummer MFCD00006675
InChI nøgle VVSASNKOFCZVES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethylbarbituric acid, n,n'-dimethylbarbituric acid, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbarbituricacid, barbituric acid, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylpyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dimethyl barbituric acid, 1,3-dimethyl-2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 1,3-dimethyl-2,4,6 1h,3h,5h pyrimidinetrione, 1,3-dimethyl-1,3,5-trihydropyrimidine-2,4,6-trione
PubChem CID 69860
IUPAC navn 1,3-dimethyl-1,3-diazinan-2,4,6-trion
SMIL CN1C(=O)CC(=O)N(C1=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dimethylbarbituric acid
Smeltepunkt 121 °C til 123 °C
Mængde 50 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
Assay Procent Noter (tørvægt)
Beilstein 139810
Formel vægt 156.14
Procent renhed 99%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) water <6%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dimethylbarbituric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dimethylbarbituric acid