Få mere at vide
1,3-Dimethylbarbitursyre, 99% (tørvægt), vand <6%
Beskrivelse
1,3-Dimethylbarbitursyre bruges som katalysator i Knoevenagel-kondensationen af en række aromatiske aldehyder. Det bruges også til syntese af 5-aryl-6-(alkyl- eller aryl-amino)-1,3-dimethylfuro[2,3-d]pyrimidinderivater og enantioselektiv syntese af isochromenpyrimidindionderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dimethylbarbituric acid |
| Smeltepunkt | 121 °C til 123 °C |
| Mængde | 1000 g |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Assay Procent Noter | (tørvægt) |
| Beilstein | 139810 |
| Formel vægt | 156.14 |
| Procent renhed | 99% |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | water <6% |
Sikkerhed og håndtering
- 1,3-Dimethylbarbituric acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dimethylbarbitur