Få mere at vide
1,3-dimethylbarbitursyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10277683 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10277683 500 g Glasflaske 500g
1 options
Artikelnummer. 10277683 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 393285000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 769-42-6 | C6H8N2O3 | 156,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • 1,3-dimethylbarbitursyre, 98% 500g plastflaske Case nr. 769-42-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 769-42-6
Smeltepunkt 121 °C til 123 °C (litteratur)
Kogepunkt 228,1 °C ±23,0 °C
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H8N2O3
Mængde 500 g
InChI nøgle VVSASNKOFCZVES-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1C(=O)CC(=O)N(C)C1=O
IUPAC navn 1,3-dimethyl-1,3-diazinan-2,4,6-trion
Molekylvægt (g/mol) 156.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dimethylbarbituric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.