Få mere at vide
1,3-Dimethylamylamine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylhexaneamine |
| CAS | 105-41-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methylhexaneamine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H17 N |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2-Hexanamine, 4-methyl-, Pentylamine, 1,3-dimethyl- (6CI,7CI,8CI), 1,3-Dimethylamylamine, 1,3-Dimethylpentanamine, 1,3-Dimethylpentylamine, 2-Amino-4-methylhexane, 4-Methyl-2-hexylamine, Forthan, Forthane, Methylhexaneamine, NSC 1106 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H17N/c1-4-6(2)5-7(3)8/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3 |
| SMIL | CCC(C)CC(C)N |
| Vis mere |