Få mere at vide
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide |
| CAS | 1892-57-5 |
| Molekylær formel | C8H17N3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Imp. I (EP): N1-[(Ethylimino)methylidene]-N3,N3-dimethylpropan-1,3-diamine, 1,3-Propanediamine, N3-(ethylcarbonimidoyl)-N1,N1-dimethyl- (ACI), ([[3-(Dimethylamino)propyl]imino]methylidene)(ethyl)amine, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylcarbodiimide, 1-Ethyl-3-(3'-dimethylaminopropyl)carbodiimide, 1-Ethyl-3-(dimethylaminopropyl)carbodiimide, 1-Ethyl-3-(N,N-dimethylamino)propylcarbodiimide, 1-Ethyl-3-[3-(dimethylamino)propyl]carbodiimide, 3-(3-Dimethylaminopropyl)-1-ethylcarbodiimide, 3-Ethyl-1-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide, Dec, EDAC, EDC, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide, N-Ethyl-N'-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide |
| SMIL | CCN=C=NCCCN(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.24 |
| Formel vægt | 155.1422 |