Få mere at vide
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimid, TRC
Artikelnummer. 30372551
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30372551 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30372551 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD460818100MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide
CAS 1892-57-5
Molekylær formel C8H17N3
Mængde 100 mg
Synonym Imp. I (EP): N1-[(Ethylimino)methylidene]-N3,N3-dimethylpropan-1,3-diamine, 1,3-Propanediamine, N3-(ethylcarbonimidoyl)-N1,N1-dimethyl- (ACI), ([[3-(Dimethylamino)propyl]imino]methylidene)(ethyl)amine, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylcarbodiimide, 1-Ethyl-3-(3'-dimethylaminopropyl)carbodiimide, 1-Ethyl-3-(dimethylaminopropyl)carbodiimide, 1-Ethyl-3-(N,N-dimethylamino)propylcarbodiimide, 1-Ethyl-3-[3-(dimethylamino)propyl]carbodiimide, 3-(3-Dimethylaminopropyl)-1-ethylcarbodiimide, 3-Ethyl-1-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide, Dec, EDAC, EDC, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide, N-Ethyl-N'-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide
SMIL CCN=C=NCCCN(C)C
Molekylvægt (g/mol) 155.24
Formel vægt 155.1422