Få mere at vide
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide, 98%
Artikelnummer. p-115293 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 10798162
Brand: Thermo Scientific Acros 334120010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 22572-40-3 | C9H20IN3 | 297.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22572-40-3
Molekylær formel C9H20IN3
Molekylvægt (g/mol) 297.18
MDL nummer MFCD00011833
InChI nøgle JHMDMCSGQQLHNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethylimino methylidene amino-n,n,n-trimethylpropan-1-aminium, 1-3-trimethylaminio propyl-3-ethylcarbodiimide, 3-ethyliminomethylideneamino propyl-trimethylazanium, 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide methiodide, 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide, polymer-bound, 3-ethylimino methylidene amino propyl trimethylazanium, 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide, polymer-bound, 200-400 mesh, 2 % cross-linked with divinylbenzene
PubChem CID 122243
IUPAC navn 3-(ethyliminomethylidenamino)propyltrimethylazanium
SMIL CCN=C=NCCC[N+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 92.0°C to 97.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15, 3555
Opløselighedsinformation Solubility in water: 50g/L
Formel vægt 297.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.