Få mere at vide
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide, 98%
Artikelnummer. 11424393
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424393 25 g 25g
11404393 1 g 1g
11414393 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424393 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10962.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22572-40-3 | C9H20N3+ | 170.28 g/mol
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimidmethiodid er i proteiner som vandopløseligt carboxylmodificerende reagens. Det bruges som et tværbindingsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimidmethiodid er i proteiner som vandopløseligt carboxylmodificerende reagens. Det bruges som et tværbindingsmiddel.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Uforeneligt med syrer, stærke oxidationsmidler, fugtig luft og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22572-40-3
Molekylær formel C9H20N3+
Molekylvægt (g/mol) 170.28
MDL nummer MFCD00011833
InChI nøgle JHMDMCSGQQLHNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethylimino methylidene amino-n,n,n-trimethylpropan-1-aminium, 1-3-trimethylaminio propyl-3-ethylcarbodiimide, 3-ethyliminomethylideneamino propyl-trimethylazanium, 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide methiodide, 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide, polymer-bound, 3-ethylimino methylidene amino propyl trimethylazanium, 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide, polymer-bound, 200-400 mesh, 2 % cross-linked with divinylbenzene
PubChem CID 122243
IUPAC navn 3-(ethyliminomethylidenamino)propyltrimethylazanium
SMIL CCN=C=NCCC[N+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1- (3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide
Smeltepunkt 90°C to 92°C
Mængde 25 g
Beilstein 4162760
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 297.17
Procent renhed 98%