Få mere at vide
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide, 98%
Artikelnummer. 11404393
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404393 1 g 1g
11414393 5 g 5g
11424393 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404393 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10962.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22572-40-3 | C9H20N3+ | 170.28 g/mol
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimidmethiodid er i proteiner som vandopløseligt carboxylmodificerende reagens. Det bruges som et tværbindingsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimidmethiodid er i proteiner som vandopløseligt carboxylmodificerende reagens. Det bruges som et tværbindingsmiddel.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Uforeneligt med syrer, stærke oxidationsmidler, fugtig luft og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22572-40-3
Molekylær formel C9H20N3+
Molekylvægt (g/mol) 170.28
MDL nummer MFCD00011833
InChI nøgle JHMDMCSGQQLHNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethylimino methylidene amino-n,n,n-trimethylpropan-1-aminium, 1-3-trimethylaminio propyl-3-ethylcarbodiimide, 3-ethyliminomethylideneamino propyl-trimethylazanium, 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide methiodide, 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide, polymer-bound, 3-ethylimino methylidene amino propyl trimethylazanium, 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide, polymer-bound, 200-400 mesh, 2 % cross-linked with divinylbenzene
PubChem CID 122243
IUPAC navn 3-(ethyliminomethylidenamino)propyltrimethylazanium
SMIL CCN=C=NCCC[N+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1- (3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide
Smeltepunkt 90°C to 92°C
Mængde 1 g
Beilstein 4162760
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 297.17
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide