Få mere at vide
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimid hydrochlorid, 98+%
Artikelnummer. 11429742
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429742 25 g 25g
11409742 1 g 1g
11419742 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429742 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10807.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2619.44 DKK
    2356.65 DKK / 25g
    Spare 262.79 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25952-53-8 | C8H18ClN3 | 191,70 g/mol
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimid-hydrochlorid anvendes som et carboxylaktiverende middel. Det bruges til peptidsyntese, 3'-amino-3'-deoxyadenosin-5'-di- og triphosphater og til fremstilling af antistoffer som immunkonjugater. Det spiller en afgørende rolle for immobilisering af store biomolekyler i forbindelse med N-hydroxysuccinimid. Det bruges også til acylering af phosphoraner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimidhydrochlorid anvendes som et carboxylaktiverende middel. Det bruges i peptidsyntese, 3′ -amino-3′ -deoxyadenosin-5′ -di- og triphosphater og i fremstillingen af antistoffer som immunkonjugater. Det spiller en afgørende rolle for immobilisering af store biomolekyler i forbindelse med N-hydroxysuccinimid. Det bruges også til acylering af phosphoraner.
Opløselighed
Opløselig i acetonitril dichlormethan, dimethylformamid og tetrahydrofuran. Lidt opløseligt i vand.
Noter Følsom
over for fugt. Uforeneligt med stærke syrer, stærke oxidationsmidler og fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25952-53-8
Molekylær formel C8H18ClN3
Molekylvægt (g/mol) 191.70
MDL nummer MFCD00012503
InChI nøgle FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, edc.hcl, edci, edc hydrochloride, wsc hcl, edac hydrochloride, edac, hydrochloride, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl carbodiimide hydrochloride, edcl, edac hcl
PubChem CID 2723939
IUPAC navn 3-(ethyliminomethylidenamino)-N,N-dimethylpropan-1-amin;hydrochlorid
SMIL Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide Hydrochloride
Smeltepunkt ∼113°C
Lineær formel CH3CH2N=C=N(CH2)3N(CH3)2·HCl
Mængde 25 g
Beilstein 5764110
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in acetonitrile dichloromethane,dimethylformamide,and tetrahydrofuran. Slightly soluble in water.
Formel vægt 191.7
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimidehydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.