Få mere at vide
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimid hydrochlorid, 98+%
Description
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimid-hydrochlorid anvendes som et carboxylaktiverende middel. Det bruges til peptidsyntese, 3'-amino-3'-deoxyadenosin-5'-di- og triphosphater og til fremstilling af antistoffer som immunkonjugater. Det spiller en afgørende rolle for immobilisering af store biomolekyler i forbindelse med N-hydroxysuccinimid. Det bruges også til acylering af phosphoraner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimidhydrochlorid anvendes som et carboxylaktiverende middel. Det bruges i peptidsyntese, 3′ -amino-3′ -deoxyadenosin-5′ -di- og triphosphater og i fremstillingen af antistoffer som immunkonjugater. Det spiller en afgørende rolle for immobilisering af store biomolekyler i forbindelse med N-hydroxysuccinimid. Det bruges også til acylering af phosphoraner.
Opløselighed
Opløselig i acetonitril dichlormethan, dimethylformamid og tetrahydrofuran. Lidt opløseligt i vand.
Noter Følsom
over for fugt. Uforeneligt med stærke syrer, stærke oxidationsmidler og fugt.
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride |
| Smeltepunkt | ∽113 °C |
| Lineær formel | CH3CH2N=C=N(CH2)3N(CH3)2·HCl |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 5764110 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i acetonitrildichloromethan, dimethylformamid og tetrahydrofuran. Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 191.7 |
| Procent renhed | ≥98% |
Sécurité et traitement
- 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimidehydrochloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimidehydrochloride
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.