Få mere at vide
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide, 97%
Artikelnummer. p-7027966
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11446037
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25057.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1892-57-5 | C8H17N3 | 155.245 g/mol
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimid anvendes som et carboxylaktiverende middel og aktiverer phosphatgrupper i phosphomono- og diestere. Det bruges til peptidsyntese, 3'-amino-3'-deoxyadenosin-5'-di- og triphosphater og til fremstilling af antistoffer som immunkonjugater. Det spiller en afgørende rolle for immobilisering af store biomolekyler i forbindelse med N-hydroxysuccinimid. Det bruges også til acylering af phosphoraner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimid anvendes som et carboxylaktiverende middel og aktiverer phosphatgrupper i phosphomono- og diestere. Det bruges i peptidsyntese, 3′ -amino-3′ -deoxyadenosin-5′ -di- og triphosphater og i fremstillingen af antistoffer som immunkonjugater. Det spiller en afgørende rolle for immobilisering af store biomolekyler i forbindelse med N-hydroxysuccinimid. Det bruges også til acylering af phosphoraner.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke syrer og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1892-57-5
Molekylær formel C8H17N3
Molekylvægt (g/mol) 155.245
MDL nummer MFCD00044916
InChI nøgle LMDZBCPBFSXMTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide, edac, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl carbodiimide, n1-ethylimino methylene-n3,n3-dimethylpropane-1,3-diamine, unii-rj5ozg6i4a, edci, 1,3-propanediamine, n'-ethylcarbonimidoyl-n,n-dimethyl, n-3-dimethylaminopropyl-n'-ethylcarbodiimide, rj5ozg6i4a, ethyldimethylaminopropyl carbodiimide
PubChem CID 15908
IUPAC navn 3-(ethyliminomethylidenamino)-N,N-dimethylpropan-1-amin
SMIL CCN=C=NCCCN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide
Tæthed 0.885
Kogepunkt 66°C to 68°C (1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lineær formel CH3CH2N=C=N(CH2)3N(CH3)2
Brydningsindeks 1.461
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Beilstein 507429
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 155.24
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide