Få mere at vide
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimid, 97%
Codice prodotto. 11466037
Cambia vista
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Mængde Dimensione della confezione
11466037 100 g 100g
11446037 5 g 5g
11456037 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11466037 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25057.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1892-57-5 | C8H17N3 | 155,245 g/mol
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimid anvendes som et carboxylaktiverende middel og aktiverer phosphatgrupper i phosphomono- og diestere. Det bruges til peptidsyntese, 3'-amino-3'-deoxyadenosin-5'-di- og triphosphater og til fremstilling af antistoffer som immunkonjugater. Det spiller en afgørende rolle for immobilisering af store biomolekyler i forbindelse med N-hydroxysuccinimid. Det bruges også til acylering af phosphoraner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimid anvendes som et carboxylaktiverende middel og aktiverer phosphatgrupper i phosphomono- og diestere. Det bruges i peptidsyntese, 3′ -amino-3′ -deoxyadenosin-5′ -di- og triphosphater og i fremstillingen af antistoffer som immunkonjugater. Det spiller en afgørende rolle for immobilisering af store biomolekyler i forbindelse med N-hydroxysuccinimid. Det bruges også til acylering af phosphoraner.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke syrer og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1892-57-5
Molekylær formel C8H17N3
Molekylvægt (g/mol) 155.245
MDL nummer MFCD00044916
InChI nøgle LMDZBCPBFSXMTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide, edac, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl carbodiimide, n1-ethylimino methylene-n3,n3-dimethylpropane-1,3-diamine, unii-rj5ozg6i4a, edci, 1,3-propanediamine, n'-ethylcarbonimidoyl-n,n-dimethyl, n-3-dimethylaminopropyl-n'-ethylcarbodiimide, rj5ozg6i4a, ethyldimethylaminopropyl carbodiimide
PubChem CID 15908
IUPAC navn 3-(ethyliminomethylidenamino)-N,N-dimethylpropan-1-amin
SMIL CCN=C=NCCCN(C)C
Spécification
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide
Tæthed 0.885
Kogepunkt 66 °C til 68 °C (1 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lineær formel CH3CH2N=C=N(CH2)3N(CH3)2
Brydningsindeks 1.461
Mængde 100 g
FN nummer UN2735
Beilstein 507429
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 155.24
Procent renhed 97%
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.