Få mere at vide
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimid, 97%
Beskrivelse
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimid anvendes som et carboxylaktiverende middel og aktiverer phosphatgrupper i phosphomono- og diestere. Det bruges til peptidsyntese, 3'-amino-3'-deoxyadenosin-5'-di- og triphosphater og til fremstilling af antistoffer som immunkonjugater. Det spiller en afgørende rolle for immobilisering af store biomolekyler i forbindelse med N-hydroxysuccinimid. Det bruges også til acylering af phosphoraner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimid anvendes som et carboxylaktiverende middel og aktiverer phosphatgrupper i phosphomono- og diestere. Det bruges i peptidsyntese, 3′ -amino-3′ -deoxyadenosin-5′ -di- og triphosphater og i fremstillingen af antistoffer som immunkonjugater. Det spiller en afgørende rolle for immobilisering af store biomolekyler i forbindelse med N-hydroxysuccinimid. Det bruges også til acylering af phosphoraner.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke syrer og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide |
| Tæthed | 0.885 |
| Kogepunkt | 66 °C til 68 °C (1 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Lineær formel | CH3CH2N=C=N(CH2)3N(CH3)2 |
| Brydningsindeks | 1.461 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 507429 |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide