Få mere at vide
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea, TRC
Artikelnummer. 30375122
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30375122 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30375122 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD492553250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
CAS 32897-26-0
Molekylær formel C8H19N3O
Mængde 250 mg
Synonym N-[3-(Dimethylamino)propyl]-N'-ethylurea, 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)urea, EDC Urea
InChI formel InChI=1S/C8H19N3O/c1-4-9-8(12)10-6-5-7-11(2)3/h4-7H2,1-3H3,(H2,9,10,12)
SMIL CCNC(=O)NCCCN(C)C
IUPAC navn 1-[3-(dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
Molekylvægt (g/mol) 173.26
Formel vægt 173.1528