Få mere at vide
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea, 97%
Artikelnummer. 15410769
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15410769 250 mg 250mg
15490759 1 g 1g
15400769 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15410769 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63845.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 32897-26-0 | C8H19N3O | 173,26 g/mol
1-[3-(dimethylamino)propyl]-3-ethylurinstof anvendes til fremstilling af cabergolin, som er en dopaminreceptor, der bruges til at behandle Parkinsons syndrom.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-[3-(dimethylamino)propyl]-3-ethylurinstof anvendes til fremstilling af cabergolin, som er en dopaminreceptor, der bruges til at behandle Parkinsons syndrom.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32897-26-0
Molekylær formel C8H19N3O
Molekylvægt (g/mol) 173.26
MDL nummer MFCD00027752
InChI nøgle NGJUYARYEXGDNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-dimethylamino propyl-3-ethylurea, 1-ethyl-3 3-dimethylamino urea, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl urea, urea, n-3-dimethylamino propyl-n'-ethyl, 3-3-dimethylamino propyl-1-ethylurea, 1-3-dimethylamino propyl-3-ethyl isourea, 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylurea, 3-ethyl amino hydroxy methylene amino-n,n-dimethylpropan-1-amine
PubChem CID 4196313
IUPAC navn 1-[3-(dimethylamino)propyl]-3-ethylurinstof
SMIL CCNC(=O)NCCCN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
Lineær formel CH3CH2NHCONH(CH2)3N(CH3)2
Mængde 250 mg
Beilstein 4961600
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 173.26
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea