missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Citalopram-Amide |
| CAS | 64372-56-1 |
| Molekylær formel | C20 H23 F N2 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-Isobenzofurancarboxamide, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarboxamide, (1RS)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxamide, Citalopram Hydrobromide Imp. A (EP), Citalopram-Amide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23FN2O2/c1-23(2)11-3-10-20(16-5-7-17(21)8-6-16)18-9-4-14(19(22)24)12-15(18)13-25-20/h4-9,12H,3,10-11,13H2,1-2H3,(H2,22,24) |
| SMIL | CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C(=O)N)c3ccc(F)cc3 |
| IUPAC navn | 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-5-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.41 |
| Formel vægt | 342.1744 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?