Få mere at vide
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarboxaldehyde Oxime, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarboxaldehyde Oxime |
| CAS | 227954-88-3 |
| Molekylær formel | C20H23FN2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Oxime Impurity Of Escitalopram Oxalate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23FN2O2/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22-24)12-16(19)14-25-20/h4-9,12-13,24H,3,10-11,14H2,1-2H3/b22-13+ |
| SMIL | CN(C)CCCC1(OCc2cc(\C=N\O)ccc12)c3ccc(F)cc3 |
| IUPAC navn | (NE)-N-[[1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-5-yl]methylidene]hydroxylamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.41 |
| Formel vægt | 342.1744 |