missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarboxaldehyde Oxime, TRC

Artikelnummer. 30373334
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30373334 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30373334 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD88392550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarboxaldehyde Oxime
CAS 227954-88-3
Molekylær formel C20H23FN2O2
Mængde 50 mg
Synonym Oxime Impurity Of Escitalopram Oxalate
InChI formel InChI=1S/C20H23FN2O2/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22-24)12-16(19)14-25-20/h4-9,12-13,24H,3,10-11,14H2,1-2H3/b22-13+
SMIL CN(C)CCCC1(OCc2cc(\C=N\O)ccc12)c3ccc(F)cc3
IUPAC navn (NE)-N-[[1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-5-yl]methylidene]hydroxylamine
Molekylvægt (g/mol) 342.41
Formel vægt 342.1744
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.