Få mere at vide
1,3-Dimethyladamantane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dimethyladamantane |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20/c1-11-4-9-3-10(5-11)7-12(2,6-9)8-11/h9-10H,3-8H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 164.1565 |