Få mere at vide
1,3-Dimethyladamantane, Mikromol™
Beskrivelse
1,3-Dimethyladamantane
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dimethyladamantane |
| CAS | 702-79-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,3-Dimethyladamantane |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H20 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 1,3-Dimethyladamantane, Memantine Related Compound A (USP), Memantine Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20/c1-11-4-9-3-10(5-11)7-12(2,6-9)8-11/h9-10H,3-8H2,1-2H3 |
| SMIL | CC12CC3CC(CC(C)(C3)C1)C2 |
| IUPAC navn | 1,3-dimethyladamantane |
| Vis mere |