Få mere at vide
1,3-Dimethyladamantane, Mikromol™
Artikelnummer. 30052002
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052002 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052002 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1045.060025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,3-Dimethyladamantane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dimethyladamantane
CAS 702-79-4
Analyt- eller komponentnavne 1,3-Dimethyladamantane
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H20
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 1,3-Dimethyladamantane, Memantine Related Compound A (USP), Memantine Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C12H20/c1-11-4-9-3-10(5-11)7-12(2,6-9)8-11/h9-10H,3-8H2,1-2H3
SMIL CC12CC3CC(CC(C)(C3)C1)C2
IUPAC navn 1,3-dimethyladamantane
Molekylvægt (g/mol) 164.29
Mængde 25 mg
Formel vægt 164.1565 g/mol