Få mere at vide
1,3-dimethyladamantan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444227
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444227 25 g 25g
11424227 1 g 1g
11434227 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19684.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 702-79-4 | C12H20 | 164.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 702-79-4
Molekylær formel C12H20
Molekylvægt (g/mol) 164.29
MDL nummer MFCD00074755
InChI nøgle CWNOIUTVJRWADX-UHFFFAOYSA-N
Synonym adamantane, 1,3-dimethyl, 1-3-dimethyladamantane, 1,3-dimethyl adamantane, unii-96g4od5z59, 1,3-dimethyltricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1,3-dimethyltricyclo 3.3.1.1 3,7 decane, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decane, 1,3-dimethyl, 1r,3r,5r,7r-1,3-dimethyladamantane, memantine intermediate
PubChem CID 12800
ChEBI CHEBI:47900
IUPAC navn 1,3-dimethyladamantan
SMIL CC12CC3CC(C1)CC(C)(C3)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dimethyladamantane
Tæthed 0.902
Kogepunkt 201°C
Flammepunkt 52°C (126°F)
Brydningsindeks 1.478
Mængde 25 g
FN nummer UN3295
Formel vægt 164.29
Procent renhed 98%