Learn More
1,3-Dimethyl-6-methylamino-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxaldehyde, 96%, Thermo Scientific™
Product Code. 15435135
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 mg
Unit Size:
500mg
Product Code. Quantity Unit Size
15435135 500 mg 500mg
1 options
Product Code. 15435135 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H31650.ME
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 89549-92-8
Melting Point 202°C to 204°C
Molecular Formula C8H11N3O3
MDL Number MFCD10007818
Quantity 500 mg
Sensitivity Air Sensitive
Synonym 1,3-dimethyl-6-methylamino-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbaldehyde, 1,3-dimethyl-6-methylamino-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxaldehyde, 1,3-dimethyl-4-methylamino-2,6-dioxopyrimidine-5-carbaldehyde
InChI Key LMOMYYSBGBBWCF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNC1=C(C(=O)N(C(=O)N1C)C)C=O
IUPAC Name 1,3-dimethyl-4-(methylamino)-2,6-dioxopyrimidine-5-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 197.194
PubChem CID 13223304
Formula Weight 197.2
Percent Purity 96%
Chemical Name or Material 1,3-Dimethyl-6-methylamino-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxaldehyde
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.