Få mere at vide
1,3-Dimethyl-5-pyrazolone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dimethyl-5-pyrazolone |
| CAS | 2749-59-9 |
| Molekylær formel | C5H8N2O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2,4-Dihydro-2,5-dimethyl-3H-pyrazol-3-one, 1,3-Dimethyl-5-pyrazolinone, 1,3-Dimethyl-5-pyrazolone, NSC 304 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O/c1-4-3-5(8)7(2)6-4/h3H2,1-2H3 |
| SMIL | CN1N=C(C)CC1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.13 |
| Formel vægt | 112.0637 |