Få mere at vide
1,3-Dimethyl-5-nitroadamantan, TRC
Artikelnummer. 30382634
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30382634 500 mg
30370107 100 mg
30372937 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30382634 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD476665500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6588-68-7
Molekylær formel C12H19NO2
Molekylvægt (g/mol) 209.28
Synonym 1,3-Dimethyl-5-nitroadamantane
IUPAC navn (1S,3R)-1,3-dimethyl-5-nitroadamantan
SMIL O=[N+]([O-])[C@@]1(C2)C[C@]3(C)C[C@H]2C[C@@](C1)(C)C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dimethyl-5-nitroadamantane
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H19NO2/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(5-9,7-10)13(14)15/h9H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,12-
Formel vægt 209.1416