Få mere at vide
1,3-dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazol-4-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10059161
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10059161 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10059161 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC19204DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS 26990-69-2
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C10H15N3O2
MDL nummer MFCD02681945
Mængde 1 g
Synonym 1,3-dimethyl-5-morpholino-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3-dimethyl-5-morpholin-4-yl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3-dimethyl-5-morpholin-4-yl pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3-dimethyl-5-morpholin-4-yl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,1,3-dimethyl-5-4-morpholinyl
InChI nøgle LWYDVSXDKNQUNB-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=NN(C(=C1C=O)N2CCOCC2)C
IUPAC navn 1,3-dimethyl-5-morpholin-4-ylpyrazol-4-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 209.249
PubChem CID 2776494
Formel vægt 209.25
Procent renhed 97%