Få mere at vide
1,3-dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazol-4-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10177352
Skift visning
Amber glasflaske; 1g
Artikelnummer.
10177352 Amber glasflaske; 1g
1 options
Artikelnummer. 10177352 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC19214DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazol-4-amine
CAS 568577-87-7
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C9H16N4O
MDL nummer MFCD04115380
Mængde 1 g
Synonym 1,3-dimethyl-5-morpholino-1h-pyrazol-4-amine, 1,3-dimethyl-5-morpholin-4-yl pyrazol-4-amine, 4-amino-1,3-dimethyl-5-morpholino-4-yl-pyrazole, 1,3-dimethyl-5-morpholin-4-ylpyrazole-4-ylamine, 1,3-dimethyl-5-morpholin-4-yl-1h-pyrazol-4-amine
InChI nøgle LEVZXNJICHTQEC-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=NN(C(=C1N)N2CCOCC2)C
IUPAC navn 1,3-dimethyl-5-morpholin-4-ylpyrazol-4-amin
Molekylvægt (g/mol) 196.254
PubChem CID 2795380
Formel vægt 196.25
Procent renhed 97%