Få mere at vide
1,3-Dimethyl-5-[(dimethylamino)methylene]2,4,6-(1H,3H,5H)-trioxopryimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dimethyl-5-[(dimethylamino)methylene]2,4,6-(1H,3H,5H)-tr |
| CAS | 35824-98-7 |
| Molekylær formel | C9 H13 N3 O3 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N3O3/c1-10(2)5-6-7(13)11(3)9(15)12(4)8(6)14/h5H,1-4H3 |
| SMIL | CN(C)C=C1C(=O)N(C)C(=O)N(C)C1=O |
| IUPAC navn | 5-(dimethylaminomethylidene)-1,3-dimethyl-1,3-diazinane-2,4,6-trione |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.22 |
| Formel vægt | 211.0957 |