Få mere at vide
1,3-dimethyl-5-aminoadamantanhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10183481 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10183481 1 g Glasflaske 1g
10193481 10 g Glasflaske 10g
11935201 50 g Glass Bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10183481 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 298080010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 41100-52-1 | C12H22ClN | 215.77 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41100-52-1
Molekylær formel C12H22ClN
Molekylvægt (g/mol) 215.77
MDL nummer MFCD00214336
InChI nøgle LDDHMLJTFXJGPI-UHFFFAOYNA-N
Synonym memantine hydrochloride, memantine hcl, 3,5-dimethyladamantan-1-amine hydrochloride, 3,5-dimethyl-1-adamantanamine hydrochloride, namenda, akatinol, axura, namenda xr, memantine.hcl
PubChem CID 181458
ChEBI CHEBI:64323
IUPAC navn 3,5-dimethyladamantan-1-amin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].CC12CC3CC(C)(C1)CC(N)(C3)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Dimethyl-5-aminoadamantane hydrochloride
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15,5897
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 215.77
Procent renhed 99%
Fysisk form fint pulver