Få mere at vide
1,3-Dimethyl-3-nitrosourea (Contains 25-35% water), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dimethyl-3-nitrosourea |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7N3O2/c1-4-3(7)6(2)5-8/h1-2H3,(H,4,7) |
| Formel vægt | 117.0538 |