Få mere at vide
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinon, TRC
Artikelnummer. 30375894
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30375894 25 g
1 options
Artikelnummer. 30375894 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44011525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
CAS 7226-23-5
Molekylær formel C6H12N2O
Mængde 25 g
Synonym Tetrahydro-1,3-dimethyl-2(1H)-pyrimidinone, 1,3-Dimethyl-2-oxohexahydropyrimidine, 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidone, 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2-pyrimidinone, 1,3-Dimethylpropyleneurea, DMPU, DMPU (solvent), N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine Cyclic Urea, N,N-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, N,N-Dimethyl-N,N-propyleneurea, N,N-Dimethyltrimethyleneurea
InChI formel InChI=1S/C6H12N2O/c1-7-4-3-5-8(2)6(7)9/h3-5H2,1-2H3
SMIL CN1CCCN(C)C1=O
IUPAC navn 1,3-dimethyl-1,3-diazinan-2-on
Molekylvægt (g/mol) 128.17
Formel vægt 128.095