Få mere at vide
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, 99+%, Acros Organics™
Artikelnummer. 11946531 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11946531 100 g 100ml
1 options
Artikelnummer. 11946531 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 433561000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
CAS 7226-23-5
Smeltepunkt -20.0°C
Tæthed 1.0640g/mL
Kogepunkt 246.0°C
Flammepunkt 121°C
Infrarødt spektrum Authentic
Molekylær formel C6H12N2O
Brydningsindeks 1.4875 to 1.4895
Mængde 100 g
Synonym 1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2 1h-pyrimidinone, 1,3-dimethyltetrahydropyrimidin-2 1h-one, dmpu, dimethylpropyleneurea, 2 1h-pyrimidinone, tetrahydro-1,3-dimethyl, n,n'-dimethylpropyleneurea, n,n'-dimethyltrimethyleneurea, ccris 4322, n,n'-dimethylpropylene urea, tetrahydro-1,3-dimethyl-2 1h pyrimidine
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble.
InChI nøgle GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1CCCN(C1=O)C
IUPAC navn 1,3-dimethyl-1,3-diazinan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 128.175
PubChem CID 81646
Formel vægt 128.17
Procent renhed ≥99.0% (GC)
Grad Extra Dry
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.