Få mere at vide
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinon, 98%
Artikelnummer. 11312377
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11312377 500 g 500g
11392367 25 g 25g
11302377 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11312377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09968.36
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7226-23-5 | C6H12N2O | 128,175 g/mol
1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinon er et alsidigt opløsningsmiddel, der anvendes til N-alkylering af chirale og O-alkylering af aldoser. Det er involveret i fremstillingen af poly(arylethere). Det er et cyklisk urinstof og bruges som et polært aprotisk organisk opløsningsmiddel. Yderligere reagerer det med trifluormethansulfonsyreanhydrid til fremstilling af 2,2'-oxy-bis(1,3-dimethyltetrahydropyrimidinium)bis(trifluormethansulfonat).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinon er et alsidigt opløsningsmiddel, der anvendes til N-alkylering af chirale og O-alkylering af aldoser. Det er involveret i fremstillingen af poly(arylethere). Det er et cyklisk urinstof og bruges som et polært aprotisk organisk opløsningsmiddel. Yderligere reagerer det med trifluormethansulfonsyreanhydrid til fremstilling af 2,2′ -oxy-bis(1,3-dimethyltetrahydropyrimidinium)bis(trifluormethansulfonat).
Opløselighed Blandbar med
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Fugt følsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7226-23-5
Molekylær formel C6H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 128.175
MDL nummer MFCD00006550
InChI nøgle GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2 1h-pyrimidinone, 1,3-dimethyltetrahydropyrimidin-2 1h-one, dmpu, dimethylpropyleneurea, 2 1h-pyrimidinone, tetrahydro-1,3-dimethyl, n,n'-dimethylpropyleneurea, n,n'-dimethyltrimethyleneurea, ccris 4322, n,n'-dimethylpropylene urea, tetrahydro-1,3-dimethyl-2 1h pyrimidine
PubChem CID 81646
IUPAC navn 1,3-dimethyl-1,3-diazinan-2-on
SMIL CN1CCCN(C1=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
Smeltepunkt -23 °C
Tæthed 1.06
pH 11
Kogepunkt 246 °C til 247 °C
Flammepunkt 120 °C (248 °F)
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.489
Mængde 500 g
Beilstein 110562
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 128.18
Procent renhed 98%