Få mere at vide
1,3-Dimethyl-2-nitrobenzen, TRC
Artikelnummer. 30387625
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30387625 1 g
1 options
Artikelnummer. 30387625 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4764451G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene)
CAS 81-20-9
Molekylær formel C8 H9 N O2
Mængde 1 g
Synonym m-Xylene, 2-nitro- (6CI,7CI,8CI), 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene, 2,6-Dimethylnitrobenzene, 2-Nitro-1,3-dimethylbenzene, 2-Nitro-1,3-xylene, 2-Nitro-m-xylene, NSC 9811
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
SMIL Cc1cccc(C)c1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1,3-dimethyl-2-nitrobenzen
Molekylvægt (g/mol) 151.16
Formel vægt 151.0633