Få mere at vide
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon, TRC
Artikelnummer. 30383977
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30383977 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30383977 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47355010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
CAS 80-73-9
Molekylær formel C5 H10 N2 O
Mængde 10 g
Synonym 2-Imidazolidinone, 1,3-dimethyl-, 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, 1,3-Dimethyl-2-imidazolidindione, 1,3-Dimethyl-2-imidazolidone, 1,3-Dimethylethyleneurea, 1,3-Dimethylimidazolidinone, DMEU, DMEU (solvent), DMI, Dimethylimidazolidinone, Karbomos TsEM, N,N-Dimethylethylenediamine cyclic urea, N,N-Dimethylimidazolidinone, N,N'-Dimethyl-2-imidazolidinone, N,N'-Dimethyl-N,N'-ethyleneurea, N,N'-Dimethylethyleneurea, N,N'-Dimethylimidazolidinone, N,N'-Dimethylimidazolidone, Rhonite 1
InChI formel InChI=1S/C5H10N2O/c1-6-3-4-7(2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
SMIL CN1CCN(C)C1=O
IUPAC navn 1,3-dimethylimidazolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 114.146
Formel vægt 114.0793