Få mere at vide
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15880301
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15880301 500 mL
15870301 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15880301 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8182120500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-73-9
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 114.15
Tekniske data
Smeltepunkt 8°C
Tæthed 1.056 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00003188
Mængde 500 mL
Synonym 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, Dimethylethylene urea, DMI, DMEU, 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone