Få mere at vide
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon, Solstice
Beskrivelse
Solstice Chromasolv™ GC-headspace-opløsningsmidler:
- udviklet særligt til identifikation og kvantificering af restopløsningsmidler i lægemidler ved brug af GC-headspace-metoder beskrevet i monografier fra United States Pharmacopeia (USP) eller European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) og i overensstemmelse med International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals to Human Use (ICH) retningslinjer
- meget rene opløsningsmidler med ekstremt lave koncentrationer af de definerede restopløsningsmidler
- Topmoderne produktions- og applikationstests
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone |
| Tæthed | 1,056 g/ml ved 25 °C |
| Flammepunkt | 95 °C (203 °F) |
| Mængde | 1 L |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 108808 |
| Formel vægt | 114,15 g/mol |
| Procent renhed | ≥99,5 % (GC), ≥99,5 % |
| Grad | CHROMASOLV |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.