Få mere at vide
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon, 98%
Artikelnummer. 10377840 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10377840 100 g Glasflaske 100g
10665822 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10377840 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 185931000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 80-73-9 | C5H10N2O | 114,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-73-9
Molekylær formel C5H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 114.15
MDL nummer MFCD00003188
InChI nøgle CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone, n,n'-dimethylethyleneurea, dimethyl imidazolidinone, n,n'-dimethylimidazolidinone, 1,3-dimethylimidazolidone, rhonite 1, dmeu, karbomos tsem, 2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylethyleneurea
PubChem CID 6661
IUPAC navn 1,3-dimethylimidazolidin-2-on
SMIL CN1CCN(C)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 8,2 °C
Tæthed 1.0500g/mL
Kogepunkt 225,5 °C
Flammepunkt 93 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4710 til 1,4730
Mængde 100 g
Fieser 11,202; 15,145
Merck Index 15, 3273
Specifik vægtfylde 1.05
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: frit opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ethanol, 2-propanol, ether, methylenchlorid, dmf, acetone, keton og kloroform
Viskositet 1,944 mPa (25 °C)
Formel vægt 114.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.