Få mere at vide
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon, 98%
Product Code. 11498596
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11498596 100 g 100g
11488596 25 g 25g
11408606 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11498596 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A16001.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.41 DKK
    422.65 DKK / 100g
    Spare 46.76 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 80-73-9 | C5H10N2O | 114,15 g/mol
1,3-dimethyl-2-imidazolidinon anvendes som et højtkogende polært aprotisk opløsningsmiddel. Det bruges som et erstatningsopløsningsmiddel for giftigt hexamethylphosphoramid. Det finder anvendelse i rengøringsmidler, farvestoffer, elektroniske materialer og i fremstillingen af polymerer. Det er involveret i fremstillingen af 1,2-bis(trimethylsilyl)benzen. Yderligere anvendes det som et opløsningsmiddel under alfa-regioselektiv prenylering af iminer. Ud over dette udgør det den mobile fase under størrelsesudelukkelseskromatografisk analyse af cellulose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3-dimethyl-2-imidazolidinon anvendes som et højtkogende polært aprotisk opløsningsmiddel. Det bruges som et erstatningsopløsningsmiddel for giftigt hexamethylphosphoramid. Det finder anvendelse i rengøringsmidler, farvestoffer, elektroniske materialer og i fremstillingen af polymerer. Det er involveret i fremstillingen af 1,2-bis(trimethylsilyl)benzen. Yderligere anvendes det som et opløsningsmiddel under alfa-regioselektiv prenylering af iminer. Ud over dette udgør det den mobile fase under størrelsesudelukkelseskromatografisk analyse af cellulose.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrechlorider og fosforhalogenider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 80-73-9
Molekylær formel C5H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 114.15
MDL nummer MFCD00003188
InChI nøgle CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone, n,n'-dimethylethyleneurea, dimethyl imidazolidinone, n,n'-dimethylimidazolidinone, 1,3-dimethylimidazolidone, rhonite 1, dmeu, karbomos tsem, 2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylethyleneurea
PubChem CID 6661
IUPAC navn 1,3-dimethylimidazolidin-2-on
SMIL CN1CCN(C)C1=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Smeltepunkt 8 °C
Tæthed 1.058
Kogepunkt 224 °C til 226 °C
Flammepunkt 93 °C (199 °F)
Brydningsindeks 1.472
Mængde 100 g
FN nummer UN2810
Beilstein 108808
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,3249
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 114.15
Procent renhed 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one